3-Methyl-4-isoxazolcarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR7097-1GEA
58.2
EUR
APOSOR7097-1G
APOSOR7097-5G
APOSOR7097-250MG
3-Methyl-4-isoxazolcarbonsäure
3-Methyl-4-isoxazolecarboxylic acid
Formel:
C₅H₅NO₃ Molecular Weight: 127,10 g/mol Schmelzpunkt: 183…190 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01318161 CAS-Nummer: 17153-20-7 |