4-Methylsalicylaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR6975-5GEA 48.1 EUR
APOSOR6975-5G
4-Methylsalicylaldehyd
4-Methylsalicylaldehyd
Formel: C₈H₈O₂
Molecular Weight: 136,15 g/mol
Siedepunkt: 222…223 °C
Schmelzpunkt: 58…62 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00799550
CAS-Nummer: 698-27-1
EINECS: 211-813-7