4-Chlor-6-nitro-o-toluidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR6914-250MGEA
14.7
EUR
APOSOR6914-250MG
APOSOR6914-5G
4-Chlor-6-nitro-o-toluidin 98%
4-Chlor-6-nitro-o-toluidin
Formel:
C₇H₇ClN₂O₂ Molecular Weight: 186,60 g/mol Schmelzpunkt: 121…123 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01320687 CAS-Nummer: 62790-50-5 |