1-(4-Hydroxyphenyl)piperazin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
p-(1-Piperazinyl)phenol
APOSOR6840-25GEA
104
EUR
APOSOR6840-25G
APOSOR6840-100G
1-(4-Hydroxyphenyl)piperazin 98%
1-(4-Hydroxyphenyl)piperazin
Formel:
C₁₀H₁₄N₂O Molecular Weight: 178,23 g/mol Schmelzpunkt: 218…224 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066156 CAS-Nummer: 56621-48-8 EINECS: 260-289-6 |