5-Brom-2-chlorbenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR6702-25GEA
45.2
EUR
APOSOR6702-25G
APOSOR6702-5G
APOSOR6702-100G
5-Brom-2-chlorbenzaldehyd
5-Brom-2-chlorbenzaldehyd
Formel:
C₇H₄BrClO Molecular Weight: 219,46 g/mol Schmelzpunkt: 56…58 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08445659 CAS-Nummer: 189628-37-3 |