3'-Acetamidoacetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR6598-5GEA 14.7 EUR
APOSOR6598-5G APOSOR6598-25G
3'-Acetamidoacetophenon 98%
3'-Acetamidoacetophenon
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
Molecular Weight: 177,20 g/mol
Schmelzpunkt: 125…130 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00032278
CAS-Nummer: 7463-31-2