Phthalimidoacetaldehyddiethylacetal 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR6499-25GEA 87.3 EUR
APOSOR6499-25G
Phthalimidoacetaldehyddiethylacetal 98%
Phthalimidoacetaldehyddiethylacetal
Formel: C₁₄H₁₇NO₄
Molecular Weight: 263,30 g/mol
Schmelzpunkt: 72…74 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005901
CAS-Nummer: 78902-09-7