4-Brom-1-methyl-1H-pyrazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR6411-100GEA 101 EUR
APOSOR6411-100G APOSOR6411-25G APOSOR6411-5G
4-Brom-1-methyl-1H-pyrazol 97%
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₄H₅BrN₂
Molecular Weight: 161,00
Siedepunkt: 185…188 °C
Dichte: 1,558 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 93,3 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02179565
CAS-Nummer: 15803-02-8