Cyclopropylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSOR6228-5GEA 19 EUR
APOSOR6228-5G APOSOR6228-100G APOSOR6228-1G APOSOR6228-25G
Cyclopropylboronsäure 98%
Cyclopropylboronic acid
Formel: C₃H₇BO₂
Molecular Weight: 85,90 g/mol
Schmelzpunkt: 90…95 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD04038750
CAS-Nummer: 411235-57-9