2-Amino-4-(4-nitrophenyl)thiazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR6122-1GEA 139 EUR
APOSOR6122-1G
2-Amino-4-(4-nitrophenyl)thiazol 97%
2-Amino-4-(4-nitrophenyl)thiazole
Formel: C₉H₇N₃O₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00170222
CAS-Nummer: 2104-09-8