1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-boronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR61002-10GEA
490
EUR
APOSOR61002-10G
APOSOR61002-1G
APOSOR61002-5G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-boronsäurepinakolester 97%
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-boronsäurepinakolester
Formel:
C₁₁H₁₉BN₂O₂ Molecular Weight: 222,0918 g/mol Schmelzpunkt: 107 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD05664574 CAS-Nummer: 847818-79-5 |