2-Amino-4-phenylphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR60002-1GEA
33.5
EUR
APOSOR60002-1G
2-Amino-4-phenylphenol 98%
2-Amino-4-phenylphenol
Formel:
C₁₂H₁₁NO Molecular Weight: 185,2200 g/mol Schmelzpunkt: 198…202 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
EINECS:
214-484-8 |