5-Chlor-2-nitrodiphenylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR59964-5GEA 65.5 EUR
APOSOR59964-5G APOSOR59964-25G
5-Chlor-2-nitrodiphenylamin 98%
5-Chlor-2-nitrodiphenylamin
Formel: C₁₂H₉ClN₂O₂
Molecular Weight: 248,6700 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007287
CAS-Nummer: 25781-92-4