3'-Brom-4'-morpholinoacetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR59418-250MGEA
58.2
EUR
APOSOR59418-250MG
APOSOR59418-1G
3'-Brom-4'-morpholinoacetophenon
3'-Brom-4'-morpholinoacetophenon
Formel:
C₁₂H₁₄BrNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09878364 CAS-Nummer: 957066-05-6 |