3-Brom-N-cyclohexylbenzamid
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR59407-5GEA
473
EUR
APOSOR59407-5G
APOSOR59407-1G
3-Brom-N-cyclohexylbenzamid
3-Brom-N-cyclohexylbenzamid
Formel:
C₁₃H₁₆BrNO Schmelzpunkt: 166…168 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00554081 CAS-Nummer: 59507-55-0 |