4-Methoxy-2-nitrophenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR59360-250MGEA 238 EUR
APOSOR59360-250MG
4-Methoxy-2-nitrophenylboronsäure
4-Methoxy-2-nitrophenylboronsäure
Formel: C₇H₈BNO₅
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09878340
CAS-Nummer: 860034-09-9