8-Brom-6-methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR59356-500MGEA 60.1 EUR
APOSOR59356-500MG APOSOR59356-1G
8-Brom-6-methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin
8-Brom-6-methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin
Formel: C₇H₆BrN₃
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09878402
CAS-Nummer: 957062-94-1