2-Amino-6-methoxy-3-nitropyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSOR5827-100GEA 147 EUR
APOSOR5827-100G APOSOR5827-25G APOSOR5827-5G
2-Amino-6-methoxy-3-nitropyridin
2-Amino-6-methoxy-3-nitropyridine
Formel: C₆H₇N₃O₃
Molecular Weight: 169,14 g/mol
Schmelzpunkt: 170…172 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03206481
CAS-Nummer: 73896-36-3