3-Brom-N-ethylbenzolsulfonamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR5731-1GEA 170 EUR
APOSOR5731-1G APOSOR5731-5G
3-Brom-N-ethylbenzolsulfonamid 98%
3-Brom-N-ethylbenzolsulfonamid
Formel: C₈H₁₀BrNO₂S
Schmelzpunkt: 46…50 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07363819
CAS-Nummer: 871269-07-7