N-Fmoc-glycin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR54569-500GEA 221 EUR
APOSOR54569-500G APOSOR54569-100G
N-Fmoc-glycin 98%
N-Fmoc-glycin
Formel: C₁₇H₁₅NO₄
Molecular Weight: 297,3 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00037140
CAS-Nummer: 29022-11-5