2-Mercaptothiazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR5341-5GEA 161 EUR
APOSOR5341-5G APOSOR5341-1G
2-Mercaptothiazol 97%
2-Mercaptothiazole
Formel: C₃H₃NS₂
Molecular Weight: 117,19 g/mol
Schmelzpunkt: 79…80 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00022449
CAS-Nummer: 82358-09-6
EINECS: 423-680-4