6-Methyl-3(2H)-pyridazinon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR52459-25GEA 74.2 EUR
APOSOR52459-25G APOSOR52459-5G
6-Methyl-3(2H)-pyridazinon
6-Methyl-3(2H)-pyridazinon
Formel: C₅H₆N₂O
Molecular Weight: 110,12 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039720
CAS-Nummer: 13327-27-0