1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-methoxybenzolchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR52352-10GEA 351 EUR
APOSOR52352-10G APOSOR52352-1G APOSOR52352-5G
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-methoxybenzolchlorid
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-methoxybenzolchlorid
Formel: C₈H₁₂ClNO₂
Molecular Weight: 153,18
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01114582
CAS-Nummer: 876-33-5