Methyl-3-bromimidazo[1,2-a]pyridin-7-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR52105-1GEA 120 EUR
APOSOR52105-1G
Methyl-3-bromimidazo[1,2-a]pyridin-7-carboxylat
Methyl-3-bromimidazo[1,2-a]pyridin-7-carboxylat
Formel: C₉H₇BrN₂O₂
Molecular Weight: 255,07 g/mol
Schmelzpunkt: 156…157 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10566741
CAS-Nummer: 342613-63-2