3-Hydroxy-2-naphthoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Hydroxy-2-naphthalincarbonsäure3-Hydroxynaphthalin-2-carbonsäure2-Hydroxy-3-naphthoesäure
APOSOR51927-1KGEA 114 EUR
APOSOR51927-1KG APOSOR51927-250G
3-Hydroxy-2-naphthoesäure 98%
3-Hydroxy-2-naphthoesäure
Formel: C₁₁H₈O₃
Molecular Weight: 188,18 g/mol
Schmelzpunkt: 218…221 °C
Flammpunkt: 150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004103
CAS-Nummer: 92-70-6
EINECS: 202-180-8