3,6-Dibromo-9-(2-naphthalenyl)-9H-carbazole 99%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR51020-1GEA 64 EUR
APOSOR51020-1G APOSOR51020-5G
3,6-Dibromo-9-(2-naphthalenyl)-9H-carbazole 99%
3,6-Dibromo-9-(2-naphthalenyl)-9H-carbazole
Formel: C₂₂H₁₃Br₂N
Molecular Weight: 451,16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD29072769
CAS-Nummer: 1221237-83-7