4,4,5,5-Tetramethyl-2-[3-(triphenylen-2-yl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]triphenylene,4,4,5,5-Tetramethyl-2-(3-(triphenylen-2-yl)phenyl)-1,3,2-dioxaborolane
OR51013-1G OR51013-5G
APOSOR51013-1GEA 118 EUR
APOSOR51013-1G APOSOR51013-5G
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[3-(triphenylen-2-yl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane 99%
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[3-(triphenylen-2-yl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
Formel: C₃₀H₂₇BO₂
Molecular Weight: 430,35 g/mol
Lagertemperatur: Ambient
MDL: MFCD28130383
CAS-Nummer: 1115639-92-3