5-Hydroxyisophthalsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Hydroxy-1,3-benzoldicarbonsäure
APOSOR4819-250GEA
161
EUR
APOSOR4819-250G
APOSOR4819-1KG
5-Hydroxyisophthalsäure 98%
5-Hydroxyisophthalsäure
Formel:
C₈H₆O₅ Molecular Weight: 182,13 g/mol Schmelzpunkt: 298…302 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002515 CAS-Nummer: 618-83-7 EINECS: 210-565-7 |