Methyl-(4-methoxyphenyl)acetat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR480569-500GEA 507 EUR
APOSOR480569-500G APOSOR480569-100G
Methyl-(4-methoxyphenyl)acetat 97%
Methyl-(4-methoxyphenyl)acetat
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Molecular Weight: 180,23 g/mol
Siedepunkt: 258 °C/19mmHg
Dichte: 1,117 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 36 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008454
CAS-Nummer: 23786-14-3
UN: 3272
ADR: 3,III