3-Amino-4-brom-6-chlorpyridazin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR480266-25GEA 285 EUR
APOSOR480266-25G APOSOR480266-10G APOSOR480266-1G APOSOR480266-5G
3-Amino-4-brom-6-chlorpyridazin 98%
3-Amino-4-bromo-6-chloropyridazine
Formel: C₄H₃BrClN₃
Molecular Weight: 208,4437 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11520891
CAS-Nummer: 446273-59-2