Dithizon 80%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,5-Diphenylthiocarbazon
APOSOR47831-5GEA
35
EUR
APOSOR47831-5G
APOSOR47831-25G
Dithizon 80%
Dithizon
Formel:
C₆H₅NHNHCSN=NC₆H₅ Molecular Weight: 256,33 g/mol Schmelzpunkt: 168 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003025 CAS-Nummer: 60-10-6 EINECS: 200-454-1 |