4'-Acetamidoacetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR4673-25GEA 143 EUR
APOSOR4673-25G APOSOR4673-5G APOSOR4673-1G
4'-Acetamidoacetophenon 98%
4'-Acetamidoacetophenon
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
Molecular Weight: 177,20 g/mol
Schmelzpunkt: 166…172 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014965
CAS-Nummer: 2719-21-3
EINECS: 220-320-6