(+)-Menthylchlorformiat

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

APOSOR46551-1GEA 161 EUR
APOSOR46551-1G
(+)-Menthylchlorformiat
(+)-Menthylchlorformiat
Formel: C₁₁H₁₉ClO₂
Siedepunkt: 108…109 °C/11mmHg
Dichte: 1,031 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 70 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00134483
CAS-Nummer: 7635-54-3
UN: 3277
ADR: 6.1+8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR