Hexaketocyclohexane octahydrate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR46546-2GEA 87.3 EUR
APOSOR46546-2G APOSOR46546-10G
Hexaketocyclohexane octahydrate
Hexaketocyclohexane octahydrate
Formel: C₆O₆·8H₂O
Molecular Weight: 312,18 g/mol
Schmelzpunkt: 99 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149074
CAS-Nummer: 7255-28-9