2,6-Diethynylpyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR46259-1GEA 81.5 EUR
APOSOR46259-1G APOSOR46259-5G APOSOR46259-10G
2,6-Diethynylpyridine 98%
2,6-Diethynylpyridine
Formel: C₉H₅N
Molecular Weight: 127,15 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09039127
CAS-Nummer: 75867-46-8