3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR4440-5GEA
23.4
EUR
APOSOR4440-5G
APOSOR4440-10G
3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazol 97%
3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole
Formel:
C₉H₉N₃ Molecular Weight: 159,19 g/mol Schmelzpunkt: 118…121 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00191749 CAS-Nummer: 1572-10-7 |