5-Brom-1-methyl-1H-indazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR43558-1GEA 29.2 EUR
APOSOR43558-1G
5-Brom-1-methyl-1H-indazol 98%
5-Bromo-1-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₇BrN₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09878568
CAS-Nummer: 465529-57-1