3-Chlor-4-(methylcarbamoyl)phenylboronsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR4222-1GEA
132
EUR
APOSOR4222-1G
3-Chlor-4-(methylcarbamoyl)phenylboronsäure 95%
3-Chlor-4-(methylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₈H₉BClNO₃ Molecular Weight: 213,43 Schmelzpunkt: 164…170 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07363766 CAS-Nummer: 850589-39-8 |