3-(4-Cyanphenylcarbamoyl)phenylboronsäure 95%
|
Achtung
|
APOSOR4115-1GEA
158
EUR
APOSOR4115-1G
APOSOR4115-5G
3-(4-Cyanphenylcarbamoyl)phenylboronsäure 95%
3-(4-Cyanphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₄H₁₁BN₂O₃ Molecular Weight: 266,0600 g/mol Schmelzpunkt: 232…238 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06659886 CAS-Nummer: 850567-36-1 |