1-Isopentyl-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR4066-5GEA
549
EUR
APOSOR4066-5G
APOSOR4066-1G
1-Isopentyl-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester 97%
1-Isopentyl-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester
Formel:
C₁₄H₂₅BN₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05663867 CAS-Nummer: 777063-41-9 |