2,3-Diphenylchinoxalin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR40388-5GEA 42.3 EUR
APOSOR40388-5G APOSOR40388-100G APOSOR40388-25G
2,3-Diphenylchinoxalin
2,3-Diphenylquinoxaline
Formel: C₂₀H₁₄N₂
Schmelzpunkt: 124…128 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014659
CAS-Nummer: 1684-14-6