2-Bromisophthalaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR40203-25GEA 133 EUR
APOSOR40203-25G APOSOR40203-10G APOSOR40203-5G
2-Bromisophthalaldehyd 98%
2-Bromisophthalaldehyd
Formel: C₈H₅BrO₂
Molecular Weight: 213,03 g/mol
Schmelzpunkt: 139…144 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08461034
CAS-Nummer: 79839-49-9