Methyl-4-brom-2-(brommethyl)benzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR400314-1GEA 45.1 EUR
APOSOR400314-1G APOSOR400314-25G APOSOR400314-5G
Methyl-4-brom-2-(brommethyl)benzoat
Methyl-4-brom-2-(brommethyl)benzoat
Formel: C₉H₈Br₂O₂
Molecular Weight: 307,97
Schmelzpunkt: 79…80 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04114319
CAS-Nummer: 78471-43-9