Ethyl 3-Oxo-3-(2-thienyl)propionate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR400136-10GEA 135 EUR
APOSOR400136-10G APOSOR400136-5G
Ethyl 3-Oxo-3-(2-thienyl)propionate 97%
Ethyl 3-Oxo-3-(2-thienyl)propionate
Formel: C₉H₁₀O₃S
Molecular Weight: 198,24 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00542649
CAS-Nummer: 13669-10-8