4,5-Dimethoxyisatosäureanhydrid
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR400025-5GEA 232 EUR
APOSOR400025-5G
4,5-Dimethoxyisatosäureanhydrid
4,5-Dimethoxyisatosäureanhydrid
Formel: C₁₀H₉NO₅
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03426390
CAS-Nummer: 20197-92-6