3-(2-Methoxyethylcarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR3983-5GEA
1050
EUR
APOSOR3983-5G
APOSOR3983-1G
3-(2-Methoxyethylcarbamoyl)phenylboronsäure
3-(2-Methoxyethylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₀H₁₄BNO₄ Schmelzpunkt: 130…132 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD04115710 CAS-Nummer: 850567-33-8 |