3-(Diethylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR3978-1GEA 12.6 EUR
APOSOR3978-1G APOSOR3978-5G
3-(Diethylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
3-(Diethylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₁H₁₆BNO₃
Molecular Weight: 221,06
Schmelzpunkt: 132…136 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04115684
CAS-Nummer: 237413-05-7