3-(Propylcarbamoyl)phenylboronsäure 95%
APOSOR3960-5GEA 405 EUR
APOSOR3960-5G APOSOR3960-1G
3-(Propylcarbamoyl)phenylboronsäure 95%
3-(Propylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₀H₁₄BNO₃
Schmelzpunkt: 88…96 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04038919
CAS-Nummer: 850567-22-5