4-(2,4-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR3793-1GEA 14.7 EUR
APOSOR3793-1G
4-(2,4-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
4-(2,4-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₅H₁₆BNO₃
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09027212
CAS-Nummer: 913835-38-8