Oxazol-5-methanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR3790-250MGEA 149 EUR
APOSOR3790-250MG APOSOR3790-1G APOSOR3790-5G
Oxazol-5-methanol 97%
Oxazol-5-methanol
Formel: C₄H₅NO₂
Schmelzpunkt: 27…28 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD09027272
CAS-Nummer: 127232-41-1